Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 104,00 zł |
Informacje o tej pozycji
104,00 zł
material
conical bottom , green , polypropylene
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2000-G
parameter
28,000 × g speed
capacity
1.5 mL
General description
Features and Benefits
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 1.5 mL, sterile, green, pack of 500 ea | description capacity 1.5 mL, sterile, yellow, pack of 500 ea | description capacity 1.5 mL, sterile, orange, pack of 500 ea | description capacity 1.5 mL, sterile, clear, pack of 500 ea (10 x packs 50ea) |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| parameter 28,000 × g speed | parameter 28,000 × g speed | parameter 28,000 × g speed | parameter 28,000 × g speed |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio C2000-G | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2000-Y | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2000-O | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2000-50 |
| material polypropylene , green , conical bottom | material polypropylene , conical , yellow | material conical bottom , polypropylene , orange | material round , clear , polypropylene |
| capacity 1.5 mL | capacity 1.5 mL | capacity 1.5 mL | capacity 1.5 mL |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea (10 x packs 50ea) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?