Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł |
Informacje o tej pozycji
284,00 zł
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
feature
to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2590
General description
Features and Benefits
- 2-tiered
- 16-place
- Perfect for use when pipetting
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2 tier, to hold, 16 x 5 mL macrotubes, pack of 1 ea | description 50 x 5 mL tubes | description to hold, 90 x 12-13 mm diameter FACS, or culture tubes, pack of 5 ea | description to hold, to hold 40 x 16 - 17 mm diameter culture tubes, pack of 5 ea |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio C2590 | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2592 | manufacturer/tradename MTC™ Bio R1115 | manufacturer/tradename MTC™ Bio R1117 |
| feature to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier | feature 50 x 5 mL tubes | feature to hold 90 x 12-13 mm diameter FACS, or culture tubes, autoclavable | feature to hold to hold 40 x 16 - 17 mm diameter culture tubes, autoclavable |
| material acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) | material polypropylene | material polypropylene , blue | material blue , polypropylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 5 ea | packaging pack of 5 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio MacroTubes® rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?