Przejdź do
MTCC4010
MTC™ Bio PolyPestle™ Double-Sided Pestle
sterile, pack of 50 ea (iindividually wrapped)
Synonim(y):
double sided pestle, pestle, MTC Bio C4010, cell ginder, manual grinding tool
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea (iindividually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C4010
General description
PolyPestle™ double-sided pestle for cell strainers and 1.5mL microtubes, 50/pk
Legal Information
PolyPestle is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCT9045BAF199110001AXYPES15BSI
description
sterile, pack of 50 ea (iindividually wrapped)
description
polypropylene, pack of 100 ea (individually wrapped)
description
polypropylene, L 4 in., sterile
description
sterile
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
-
packaging
pack of 50 ea (iindividually wrapped)
packaging
pack of 100 ea (individually wrapped)
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C4010
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9045
manufacturer/tradename
Bel-Art F19911-0001
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)