Przejdź do
MTCT9045
MTC™ Bio Pestle for FlowTubes™ Strainer Caps
polypropylene, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
culture cap, strainer cap pestle, MTC Bio T9045, grinding tool for strainer caps, pestle for strainer caps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32040100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9045
General description
Pestle for FlowTubes™, for use with 35µm strainer caps, sterile, individually wrapped, 100/pk
Legal Information
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCT9009MTCT9009100MTCT900970
description
polypropylene, pack of 100 ea (individually wrapped)
description
pore size 35 μm, green, sterile, case of 500 ea (20 bags of 25ea)
description
capacity 100 μm, yellow, sterile, case of 500 ea (20 bags of 25ea)
description
capacity 70 μm, white, sterile, case of 500 ea (20 bags of 25ea)
material
polypropylene
material
green , low-density polyethylene
material
yellow , low-density polyethylene
material
white , low-density polyethylene
packaging
pack of 100 ea (individually wrapped)
packaging
case of 500 ea (20 bags of 25ea)
packaging
case of 500 ea (20 bags of 25ea)
packaging
case of 500 ea (20 bags of 25ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9045
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9009
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9009-100
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9009-70
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)