Przejdź do
MTCM5451
MTC™ Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Synonim(y):
cell spreader, MTC Bio M5451, cell dispersal aid, cell dispersing tool, culture spreader
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5451
L × W
30 mm × 207 mm
General description
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Features and Benefits
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCM5441MTCM5421MTCM5431
description
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
description
L × W 60 mm × 325 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
description
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
description
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
packaging
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
packaging
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
packaging
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
packaging
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5451
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5441
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5421
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5431
L × W
30 mm × 207 mm
L × W
60 mm × 325 mm
L × W
-
L × W
38 mm × 140 mm
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Triangle Spreader
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)