Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio P1001-E
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of × 100 ea (10 packs of 10ea)
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of × 100 ea (10 packs of 10ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P1001-E
color
transparent
General description
PureAmp Sealing Membranes compatible with all standard PCR plates for use in ELISA, EIA, and General Applications. Transparent film with low-adhesive EZ-peel, guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
Features and Benefits
- Certified RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Evaporation rates <5%
- Packed as 10 bags of 10 membranes
- Temperature range -40° to 120°C
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description transparent, non-sterile | description transparent, sterile | description to fit standard PCR plates, non-sterile | description to fit standard PCR plates, non-sterile |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio P1001-E | manufacturer/tradename MTC™ Bio P1001-E-S | manufacturer/tradename MTC™ Bio P1001-A | manufacturer/tradename MTC™ Bio P1001-PCR |
| packaging pack of × 100 ea (10 packs of 10ea) | packaging pack of 100 ea (10 bags of 10 seals) | packaging pack of 100 ea | packaging bag of 10 × 10 ea |
| color transparent | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Pure.Amp™ ELISA Plate Sealing Film
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?