Przejdź do
MTOX1019
Komórki HepaRG™ z nokautem MDR1
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki HepaRG™ z nokautem MDR1, 1 vial
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
General description
HepaRG to ludzka linia komórek wątrobiaka. Komórki posiadają pseudodiploidalny kariotyp i zostały scharakteryzowane jako owalna, przewodowa, bipotencjalna linia komórek wątrobowych, ponieważ mają zdolność różnicowania się zarówno w linie żółciowe, jak i hepatocytowe w obecności DMSO. Komórki HepaRG MDR1 knockout wykazują ekspresję głównych czujników ksenobiotyków (PXR, CAR i AhR), transporterów leków, enzymów metabolizujących leki fazy I i II, a także kluczowych wątrobowych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w szlaki odpowiedzi na stres.
Application
Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym
Features and Benefits
Knock-out genu MDR1 za pośrednictwem nukleaz z palcem cynkowym (ZFN).
  • Mutacja przesunięcia ramki genu MDR1 została potwierdzona przez analizę długości fragmentów i sekwencjonowanie DNA.
  • Utrata funkcjonalności została potwierdzona przez utratę transportu selektywnych substratów w teście hodowli kanapkowej.
Komórki HepaRG są najbardziej aktywną metabolicznie ludzką linią komórkową hepatocytów opracowaną do tej pory. Komórki te nadają się do szerokiej gamy badań metabolizmu leków, indukcji CYP, toksyczności zależnej od metabolizmu, transportera i hepatotoksyczności.
  • Sigma HepaRG MDR1 Knockout (KO) umożliwia badanie interakcji lek-transporter z udziałem MDR1 (glikoproteiny P) w wątrobie.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation
Legal Information
Produkty te są objęte Umową Licencyjną opisaną w Załączniku 1 i 2 w biuletynie technicznym.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOX1012MTOX1016MTOX1303
description
1 vial
description
1 vial
description
1 vial
description
-
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
biological source
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
biological source
canine kidney (cocker spaniel)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
Gene Information
human ... ABCB1(1346307)
Gene Information
human ... OATP1B3(28234)
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)