Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4120,00 zł
Nazwa produktu
Komórki CAR Knockout HepaRG™, 1 vial
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCB1(1346307)
General description
Application
Features and Benefits
- Mutacja przesunięcia ramki genu NR1I3 została potwierdzona przez analizę długości fragmentów i sekwencjonowanie DNA.
- Utrata funkcjonalności została potwierdzona przez utratę odpowiedzi na induktory aktywności cytochromu P450.
- Sigma HepaRG CAR Knockout (KO) pozwala na jednoznaczną identyfikację indukcji CYP2B6 poprzez aktywację CAR.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 vial | description 1 vial | description 1 vial | description 1 vial |
| biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) | biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) | biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... ABCB1(1346307) | Gene Information human ... ABCB1(5243) | Gene Information human ... OATP1B3(28234) | Gene Information - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?