Przejdź do
MTOXCE1A1
CypExpress™ 1A1 Cytochrom P450 ludzki
Synonim(y):
CYPIA1, AHH, AHRR, CP11, CYP1, P1-450, P450-C, P450DX, cytochrom P450 rodzina 1 podrodzina A członek 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
dry powder
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
dry powder
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP1A1(1543)
Biochem/physiol Actions
Cytochrom P450 to heterogeniczna rodzina izozymów, których podstawową funkcją jest utlenianie małych cząsteczek, zarówno w ramach metabolizmu pośredniego (np. kwasów tłuszczowych), jak i detoksykacji związków egzogennych (leków lub toksyn). Niektóre izoformy mają wąską specyficzność substratową, podczas gdy inne są zróżnicowane.
Enzymy cytochromu P450 to monooksygenazy zawierające hem, które występują głównie w wątrobie ssaków. Katalizują one oksydacyjny metabolizm ksenobiotyków. Metabolizm ten jest początkowym etapem biotransformacji i eliminacji z organizmu szerokiej gamy leków i zanieczyszczeń środowiska. Gen CYP1A1 koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, a jego ekspresja jest indukowana przez niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), z których niektóre znajdują się w dymie papierosowym. Endogenny substrat enzymu jest nieznany; jest on jednak w stanie metabolizować niektóre WWA do rakotwórczych produktów pośrednich. Gen ten został powiązany z ryzykiem zachorowania na raka płuc. Pokrewny członek rodziny, CYP1A2, znajduje się około 25 kb od CYP1A1 na chromosomie 15. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Features and Benefits
CypExpress™ 1A1 to permeabilizowany i stabilizowany suszony preparat drożdżowy w proszku zawierający ludzki CYP 1A2 o pełnej długości, niezmodyfikowany i rekombinowaną ludzką oksydoreduktazę NADPH. Korzystając z zastrzeżonych procesów, CypExpress™ ulega ekspresji w drożdżach Pichia. Po optymalnej ekspresji komórki są inaktywowane, permeabilizowane i suszone do postaci drobnego proszku. CypExpress™ zachowuje mechanizmy komórkowe, aby zapewnić enzymom P450 energię i kofaktory do dalszego funkcjonowania przez długie eksperymenty i może generować większe ilości metabolitów niż mikrosomy ssaków lub inne genetycznie zmodyfikowane systemy ekspresji. jest przeznaczony do szybkiego badania przesiewowego metabolitów leków i do skalowania generowania metabolitów.
Legal Information
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOXCE2E1MTOXCE2C19MTOXCE1A2
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
Gene Information
human ... CYP1A1(1543)
Gene Information
human ... CYP2E1(1571)
Gene Information
human ... CYP2C19(1557)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)