Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Form:
dry powder
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
dry powder
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2E1(1571)
Biochem/physiol Actions
Cytochrom P450 to heterogeniczna rodzina izozymów, których podstawową funkcją jest utlenianie małych cząsteczek, zarówno w ramach metabolizmu pośredniego (np. kwasów tłuszczowych), jak i detoksykacji związków egzogennych (leków lub toksyn). Niektóre izoformy mają wąską specyficzność substratową, podczas gdy inne są zróżnicowane.
Enzymy cytochromu P450 to monooksygenazy zawierające hem, które występują głównie w wątrobie ssaków. Katalizują one oksydacyjny metabolizm ksenobiotyków. Metabolizm ten jest początkowym etapem biotransformacji i eliminacji z organizmu szerokiej gamy leków i zanieczyszczeń środowiska. Gen koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i jest indukowane przez etanol, stan cukrzycowy i głód. Enzym ten metabolizuje zarówno endogenne substraty, takie jak etanol, aceton i acetal, jak i substraty egzogenne, w tym benzen, czterochlorek węgla, glikol etylenowy i nitrozoaminy, które są premutagenami występującymi w dymie papierosowym. Ze względu na wiele substratów, enzym ten może być zaangażowany w tak różnorodne procesy, jak glukoneogeneza, marskość wątroby, cukrzyca i rak.
Features and Benefits
CypExpress™ 2E1 to permeabilizowany i stabilizowany suszony preparat drożdżowy w proszku zawierający ludzki CYP 2E1 o pełnej długości, niezmodyfikowany i rekombinowaną ludzką oksydoreduktazę NADPH. Korzystając z zastrzeżonych procesów, CypExpress™ ulega ekspresji w drożdżach Pichia. Po optymalnej ekspresji komórki są inaktywowane, permeabilizowane i suszone do postaci drobnego proszku. CypExpress™ zachowuje mechanizmy komórkowe, aby zapewnić enzymom P450 energię i kofaktory do dalszego funkcjonowania przez długie eksperymenty i może generować większe ilości metabolitów niż mikrosomy ssaków lub inne genetycznie zmodyfikowane systemy ekspresji. jest przeznaczony do szybkiego badania przesiewowego metabolitów leków i do skalowania generowania metabolitów.
Legal Information
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information human ... CYP2E1(1571) | Gene Information human ... CYP2B6(1555) | Gene Information human ... CYP2C19(1557) | Gene Information human ... CYP1A1(1543) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?