Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł |
Informacje o tej pozycji
655,00 zł
Nazwa produktu
Niflumic acid,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
203-204 °C
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
SMILES string
O=C(O)C1=CC=CN=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742)
Application
- as a chloride channel blocker in mouse olfactory epithelium for odor-induced electroolfactograms (EOGs) measurements, to test its analgesic effect on rat dorsal root ganglion neurons post γ-aminobutyric acid induction
- as a calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor in C2C12 myoblasts and also to test its effect on volume-regulated anion channel (VRAC)
- as an inhibitor of voltage-dependent potassium channel in human embryonic kidney (HEK 293) phoenix cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 203-204 °C | mp - | mp - | mp - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niflumic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?