Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 299,00 zł |
Informacje o tej pozycji
299,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 123.11 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
pH
3.4 (20 °C, 10 g/L)
mp
236-239 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98% | description analytical standard | description ≥98% | description ≥99.5% (HPLC) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable, cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% | assay ≥99.5% (HPLC) |
| application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| solubility 1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless |
| mp 236-239 °C (lit.) | mp 236-239 °C (lit.) | mp 236-239 °C (lit.) | mp 234-238 °C, 236-239 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?