Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł 1054,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3738676
1054,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
anionic
Quality Segment
assay
~98%
form
powder
shelf life
limitedshelf life, expiry date on the label
mol wt
230.30 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 1-nonanesulfonate has been used in a study to assess the use of para-hydroxybenzoic acid (p-HBA) as an indirect UV detection buffer in capillary zone electrophoresis (CZE). It has also been used in a study to investigate the relationship between circulating lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) levels and coronary plaque volume.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-nonanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?