Przejdź do
N0915
NSC43067
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(5-Methyl-2-thienyl)-3-phenyl-2-Propen-1-one, 1-(5-Methyl-thiophen-2-yl)-3-phenyl-propenone, NSC 43067
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to light tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(s1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12OS/c1-11-7-10-14(16-11)13(15)9-8-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3/b9-8+
InChI key
AOUMOFQEBZGSPD-CMDGGOBGSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclin-dependent kinase (Cdk) inhibitor which binds to a novel conserved site on Cdk, presumably the p27 binding pocket.
NSC43067 is a Cyclin-dependent kinase (Cdk) inhibitor which binds to a novel conserved site on Cdk, presumably the p27 binding pocket. The binding apparently directly induces Cdk1, Cdk2, and Cdk4 protein aggregation. Cdks 1, 2, 4, and 6 are the key Cdks that regulate the cell cycle, and are a target for a cancer treatment. NSC43067 arrests the cell cycle at the G0/G1 phase at lower concentrations and at the G2/M cell cycle phase at higher concentrations. The action appears to be reversible.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0444C3249D7815
CR8 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3249
CR8
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
film
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
color
light yellow to light tan
color
colorless to white
color
off-white
color
white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)