Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O2S ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
InChI
1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
InChI key
AWEZYKMQFAUBTD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Biochem/physiol Actions
Naratriptan hydrochloride is a triptan drug that is used to relieve acute migraine headaches. It has poor bioavailability, short half-life, and the incidence of migraine recurrence therefore, it is occasionally used.
Naratriptan hydrochloride is a serotonin 5-HT1B/1D receptor agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naratriptan hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?