Przejdź do
N1530
Nomifensine maleate salt
dopamine uptake inhibitor , powder
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4-phenyl-8-isoquinolinamine maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-223-7
MDL number:
Form:
powder
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nomifensine maleate salt,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CC(c2ccccc2)c3cccc(N)c3C1
InChI
1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
GEOCVSMCLVIOEV-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Application
Nomifensine maleate salt has been used to study the β-CFT (cocaine analogue) binding using human embryonic kidney 293T cells.
Biochem/physiol Actions
Nomifensine maleate is a selective dopamine uptake inhibitor interacting with the dopamine transporter, at a site different from that of cocaine; antidepressant. Nomifensine serves as an antidepressant and is known to cause frequent hemolytic anemia. The aniline group in this compound results in blood and liver toxicities.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)