Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4560,00 zł
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
description
contains a C-terminal 6-His tag
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
enzyme activity
≥15 units/mg protein
mol wt
~61 kDa by SDS-PAGE (reducing)
packaging
vial of 6-12 μg
impurities
≤1.0 EU/μg endotoxin
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NT5E(4907)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in CHO cells, vial of 6-12 μg | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description clone RM431, affinity purified immunoglobulin |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... NT5E(4907) | Gene Information human ... NT5E(4907) | Gene Information human ... NT5E(4907) | Gene Information human ... NT5E(4907) |
| form solution | form frozen liquid | form - | form - |
| recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?