Przejdź do
RAB1240
Human 5′-Nucleotidase ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... NT5E(4907)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 35 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1665SRP0570RAB1843
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
recombinant, expressed in CHO cells, vial of 6-12 μg
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Gene Information
-
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
rabbit
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 35 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)