Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
EC Number:
202-810-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
508690
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97.5%
form
crystalline
color
yellow
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
ε (extinction coefficient)
8.8 at 410 nm at 1 mM (pH 5.0-10.5)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Application
Product of chromogenic reactions.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitroaniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
415.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
213.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?