Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
976,00 zł
Nazwa produktu
(±)-Nornicotine, ≥98% (TLC), liquid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
color
yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
InChI key
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Chrna1(11435), Chrna7(11441)
rat ... Chrna4(25590)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), liquid | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form liquid | form - | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?