Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(O-)2 · 2C6H11NH3+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.44
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
257-949-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6553276
eCl@ss:
32160701
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥97% anhydrous basis
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OP(O)(=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C6H13N/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6H,1-5,7H2
InChI key
KXNNUYCXODNFBD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a component in the colorimetric reagent for abscisic acid (ABA) assay.
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) is the preferred substrate for use with alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. Due to its high sensitivity, pNPP is the considered substrate in alkaline phosphatase systems. ELISA applications based on pNPP can be read in timed assays or delayed readings by stopping with alkaline solutions. This substrate yields a yellow-colored soluble end product that can be measured spectrophotometrically at 405 nm.
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?