Przejdź do
N3254
4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt
phosphatase substrate, ≥97% (enzymatic), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
40 390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6 H4 N O6 P)( C4 H12 N O3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.36
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
269-198-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1578142
eCl@ss:
32160701
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt has been used:
  • as a substrate to quantify tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) activity in cell lysates
  • to determine phosphatase activity using native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • for alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP) is a preferred substrate for alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures, because of its high sensitivity. This substrate produces a soluble yellow end-product and can be read spectrophotometrically at 405 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73737487655P1937
description
phosphatase substrate
description
for the determination of phosphatase, ≥97.0% (enzymatic)
description
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
description
≥95% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97.0% (enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (enzymatic)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)