Przejdź do
N3385
N-Nitroso-N-ethylurea
ISOPAC®
Synonim(y):
ENU, N-Ethyl-N-nitrosourea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zSchnelldorf Distribution
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.11
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
EC Number:
212-072-2
MDL number:
Form:
powder
277,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(N=O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7)
InChI key
FUSGACRLAFQQRL-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Nitroso-N-ethylurea has been used as a mutation-inducing agent.
Biochem/physiol Actions
DNA alkylating agent that is carcinogenic in many animal species. Induces benign and malignant tumors of numerous types, including the nervous tissue, stomach, esophagus, pancreas, respiratory tract, intestine, lymphoreticular tissues, skin, and kidney.
Packaging
Packaged in a 100 mL serum bottle with silicon/PTFE septum and aluminum tear seal.
1 vial contains 1 g of material calculated on anhydrous basis.
Preparation Note
Dissolving the contents in 100 mL of solvent yields a 1% solution.
Legal Information
Isopac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Injecting any compatible solvent permits preparation of any desired strength solution without exposure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8509
description
ISOPAC®
description
Bulk package
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitroso-N-ethylurea
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I am writing to inquire about the conditions at which this product is shipped. Is it shipped on dry ice or with cool packs?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is -20° C. However, the item is shipped at ambient temperature. Freezer storage products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  4. What is the pH of NEU solution made in DMSO
    1 answer
    1. The pH of this product in various solvents, such as DMSO, has not been determined. This information would have to be determined by the end user.
      Helpful?
  5. What solvent is generally used to dissolve ENU? DMSO is ok?
    1 answer
    1. The solubility of N3385 has been tested at 100 mg/mL in deuterated DMSO. The deuterated form of DMSO is more suitable for use in NMR, etc. The non-deuterated form of DMSO is sufficient for general use.