Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 968,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
968,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
faint green to very dark green
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C(O)=O)C(C)(C)SN=O
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
InChI key
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Application
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine (SNAP) has been used:
- as a positive control in nitrite generation assay.
- to block the activity of endogenous transglutaminase (TG2).
- in proliferation assays to generate nitric oxide (NO) in cell cultures.
Biochem/physiol Actions
NO donor; vasodilator, smooth muscle relaxant, lymphocyte activator. Activates soluble guanylyl cyclase.
SNAP, a nitrosothiol derivative, releases nitric oxide (NO.) under physiological conditions thus making it a useful tool for studying pharmacological and physiological actions of NO. Because of its NO releasing properties SNAP is a potent vasodilator in vitro and in vivo and is less prone to produce pharmacological tolerance.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?