Przejdź do
N3501
β-Nicotinamide mononucleotide
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
β-NMN, β-Nicotinamide ribose monophosphate, NMN, Nicotinamide ribotide, Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5′-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N2O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.22
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-136-5
Beilstein/REAXYS Number:
3570187
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H](C)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)[n+]2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C13H19N2O6P/c1-8-9(2)13(21-11(8)7-20-22(17,18)19)15-5-3-4-10(6-15)12(14)16/h3-6,8-9,11,13H,7H2,1-2H3,(H3-,14,16,17,18,19)/t8-,9+,11+,13+/m0/s1
InChI key
YYNOOWWEYJELSF-SEMCEJNYSA-N
General description
β-Nicotinamide mononucleotide (β-NMN) is an intermediate in the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT)-catalyzed biosynthesis of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). NAMPT mediates the condensation of nicotinamide with 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate to produce β-NMN. β-NMN adenyltransferase subsequently converts β-NMN to NAD+.
Application
β-Nicotinamide mononucleotide (NMN) is used to study binding motifs within RNA aptamers and ribozyme activation processes involving β-nicotinamide mononucleotide (β-NMN)-activated RNA fragments.
Other Notes
Note: This is the common form of NMN. Do not confuse it with α-NMN.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N575543410
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥95% (HPLC)
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, H2O: freely soluble
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does the sample dissolved in water decompose at room temperature
    1 answer
    1. This product is readily soluble in water, with solubilities of ≥33.4 mg/mL and up to 100 mg/mL, yielding a clear, colorless solution. The stability of this material in solution has not been evaluated. However, various external sources indicate that stock solutions in water and PBS may be stored in aliquots at -20°C for up to 1 month. This information has not been validated.
      Helpful?
  2. What is the solubility of item N3501, β-Nicotinamide mononucleotide?
    1 answer
    1. The solubility of this chemical in water is ≥33.4 mg/mL (test point, not an upper limit of saturation). However, it is insoluble in EtOH and DMSO.
      Helpful?
  3. ref N3501: how many pills in the pack of 25mg NMN?
    1 answer
    1. This product is a bulk powder. Note that this product is intended for research use only. It is not suitable for human or veterinary use.