Przejdź do
N5755
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate
Synonim(y):
β-NADP, Coenzyme II, NADP, TPN, Triphosphopyridine nucleotide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N7O17P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
743.41 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
Biological source:
chicken liver
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
sodium and potassium: ≤0.04%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI key
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate is suitable for use in:
  • the measurement of Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity
  • the Cytochrome P450 3A4 assay as a part of NADPH-regenerating system
  • the Cytochrome P450 2D6 assay as a part of NADPH-regenerating system
  • the determination of Glucose-6-phosphate content
Biochem/physiol Actions
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway (PPP).
Electron acceptor
Other Notes
Packaged based on solid weight.
This is a common form of NADP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8035N0505N8160
description
-
description
pkg of 5 mg (per vial)
description
-
description
pkg of 10 mg (per vial)
biological source
chicken liver
biological source
-
biological source
chicken liver
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
-
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.05 g/L
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)