Przejdź do
N3665
Pyrimidine Nucleoside Phosphorylase from Bacillus subtilis
recombinant, expressed in E. coli, ≥70 units/mg protein
Synonim(y):
PynP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥70 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥70 units/mg protein
storage temp.
−20°C
General description
The roles of the residues in the catalytic active site of pyrimidine nucleoside phosphorylase from Bacillis subtilis have been elucidated using hybrid quantum-mechanical/molecular-mechanical methods.
Biochem/physiol Actions
Pyrimidine nucleoside phosphorylase functions in the nucleotide synthesis salvage pathway by catalyzing the reversible phosphorolysis of pyrimidines. Both uridine and thymidine are substrates.
Other Notes
One unit will convert 1 μmole each of 2′-deoxyuridine and phosphate to uracil and 2-deoxyribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 and 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39488540221A7189
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥70 units/mg protein
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥1300 U/mL
description
-
description
ammonium sulfate suspension, ≥20 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥70 units/mg protein
specific activity
≥1300 U/mL
specific activity
≥25 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein (Lowry)
form
lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
form
ammonium sulfate suspension
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)