Przejdź do
N4505
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt
Synonim(y):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H27N7O14P2K2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
741.62
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥95%
Solubility:
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
Biological source:
synthetic
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.K.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI key
KMRPNNQOKAHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... IMPDH2(3615)
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
Biochem/physiol Actions
Electron donor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0786N9535N7410
description
-
description
~98%, pkg of 1 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 25-30 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 2 mg (per vial)
solubility
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
solubility
10 mM NaOH: 0.1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
~98%
assay
~98%
assay
~98%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What information do you have on the solubility and solution stability of Product N4505, β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt?
    1 answer
    1. Solubility and solution stability information can be found on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  2. What is the extinction coefficient for Product N4505, β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt?
    1 answer
    1. EmM = 6.22 (340 nm) and 14.4 (259 nm, pH 9.5)
      Helpful?
  3. What is the absorption maximum and the fluorescence emission maximum wavelengths for Product N4505, β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt?
    1 answer
    1. The absorption maximum for NADH is at 340 nm and the fluorescence emission maximum is at 460 nm.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.