Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1840,00 zł
type
Type VI-A
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
20-60 units/g agarose
extent of labeling
0.6-1.8 units per mL gel, 20-60 units per g agarose
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type VI-A, ammonium sulfate suspension | description Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA) | description Type VIII, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥3.5 units/mg protein (mucin) | description Type VI, lyophilized powder, ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥2 units/mg protein (mucin) |
| specific activity 20-60 units/g agarose | specific activity ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥3.5 units/mg protein (mucin), ≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA) |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type VI-A | type Type X | type Type VIII | type Type VI |
| matrix beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?