Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł 2133,50 zł |
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5030,00 zł |
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
type
Type VIII
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥3.5 units/mg protein (mucin)
foreign activity
Protease and NAN-aldolase, present
storage temp.
−20°C
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type VIII, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥3.5 units/mg protein (mucin) | description Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA) | description Type VI, lyophilized powder, ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥2 units/mg protein (mucin) | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, Type V, lyophilized powder |
| Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) | Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) | Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) | Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) |
| specific activity ≥3.5 units/mg protein (mucin), ≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥0.1 units/mg solid (using mucin), ≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| foreign activity Protease and NAN-aldolase, present | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity Protease and NAN-aldolase, present |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?