Przejdź do
N60
Triton™ N-60
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
204,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
204,75 zł
Cena katalogowa273,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
General description
Triton N-60 is a planar aromatic species with an approximate length of 10 Å.
Application
Triton N-60 has been used in a study to assess the use of surfactant solutions for dust suppression in coal mines. It has also been used in a study to describe a spectrophotometric assay for determination of critical micelle concentration of nonionic detergent solutions.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X45
description
-
description
-
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)