Przejdź do
N6013
Nutrient Mixture F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Ham’s F-10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
62,40 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
62,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
F-10 Ham supports the growth of human diploid cells, white blood cells for chromosomal analysis, and primary explants of rat, rabbit, and chicken tissues. Ham′s Nutrient Mixtures are developed to support the clonal growth of several clones like Chinese hamster ovary (CHO) cells, clones of HeLa, and mouse L-cells.
Application
Nutrient Mixture F-10 Ham has been used:
  • to culture lamina cribrosa explants
  • in in vitro culture of lizard tail regenerate
  • for culturing of lizard embryo-fibroblasts
Preparation Note
Supplement with 0.146 g/L L-glutamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2147N6908N6635
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
components
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
components
L-glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: yes
phenol red: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nutrient Mixture F-10 Ham
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)