Przejdź do
N6635
Nutrient Mixture F-10 Ham
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Ham’s F-10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Nutrient Mixture F-10 Ham supports the clonal growth of a wide variety of cells like clones of Chinese hamster ovary [CHO] cells and a clone of HeLa and mouse L-cells. Ham′s F-10 has been developed to support the growth of human diploid cells, white blood cells for chromosomal analysis, and primary explants of rat, rabbit, and chicken tissues.
Application
Nutrient Mixture F-10 Ham has been used:
  • for the in vitro tissue culture from rabbit
  • to culture satellite cells from fish white muscle of trout
  • for culturing neonatal porcine islets (NPIs)
Preparation Note
Formulated to contain 9.8 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 1.2 g/L sodium bicarbonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2147N6908N6013
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: yes
phenol red: yes
components
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
components
L-glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Low serum media
Human diploid cell culture, low serum
Low serum media
Human diploid cell culture, low serum
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nutrient Mixture F-10 Ham
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. While preparing media solution from nutrient mixture F-10 Ham powder, is it recommended to add antifungal and antibiotic in media solution? If so, what amount of it should be added in 1L of media?
    1 answer
    1. This product does not contain antibiotics or antifungals by default. The addition of these constituents is at the discretion of the end user. The final concentration is dependent upon the type of product used – penicillin, streptomycin, etc. Several examples are listed below:
      P0781, Penicillin-Streptomycin, 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL, add 10 mL per liter medium
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p0781
      P4458, Penicillin-Streptomycin, 5,000 units penicillin and 5 mg streptomycin per mL, add 20 mL per liter medium
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p4458
      A5955, Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension, Stabilized, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 ?g amphotericin B per mL, add 10 mL per liter medium
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/a5955
      N1638, Nystatin Suspension, suspension, 10,000 unit/mL, add 10 mL per liter medium
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/n1638