Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł |
Informacje o tej pozycji
819,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
pH
5.2
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 3.3 g/L in DPBS, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description suitable for microscopy |
| concentration 0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.) | concentration 3.3 g/L in DPBS | concentration - | concentration - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form solution | form solution | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
| shelf life Expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?