Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 829,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
488,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
impurities
≤1% β-isomer
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20+,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-OPDHFMQKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description from Saccharomyces cerevisiae, ≤1% β-isomer, ≥95% | description - |
| assay ≥95% | assay ≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (enzymatic), ≥95% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?