Przejdź do
N7381
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
Grade AA-1
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 x 600 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
12 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7O14P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.43 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
MDL number:
Biological source:
yeast
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
type
Grade AA-1
form
powder
IVD
not for in vitro diagnostic use
sustainability
Sustainability features
color
white to off-white
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is a bio-derived redox cofactor that works together with enzymes as part of a biocatalyst system. It can be efficiently recycled in many reactions, enabling selective oxidations while reducing waste and supporting greener, more sustainable chemical processes. Click here for more information.
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD) is a ubiquitous biomolecule containing an adenylic acid and a nicotinamide-5′-ribonucleotide group linked together by a pyrophosphate moiety. In NAD+ complexes, the enzyme-cofactor interactions are highly conserved.
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate has been used as a supplement in chocolate agar plates for Haemophilus influenzae growth.
Biochem/physiol Actions
Electron acceptor
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD) is an electron carrier and a cofactor, significantly involved in enzyme-catalyzed oxido-reduction processes and many genetic processes. NAD cycles between the oxidized (NAD+) and reduced (NADH) forms to maintain a redox balance necessary for continued cell growth. NAD is also involved in microbial catabolism. β-NAD acts as a substrate for various enzymes in several cellular processes.
Packaging
Packaged by solid weight.
Preparation Note
Produced by fermentation.
Other Notes
This is the common form of NAD.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3014N7004N1511
description
Grade AA-1
description
suitable for cell culture, ≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
description
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
description
≥99%
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)