Przejdź do
N7411
Roztwór neutralizujący EF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3.7 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
Do przygotowania próbek w niektórych zestawach GenElute™.
Preparation Note
Wymagania dotyczące użytkowania można znaleźć w procedurze zestawu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9784N3910E1656
description
-
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)