Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
633,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
room temp
General description
This solution is a component of the Extract-N-Amp™ and the REDExtract-N-Amp™ Blood PCR Kits
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions | description - | description - | description sufficient for 100 reactions, Molecular Biology |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions | usage - | usage - | usage sufficient for 100 reactions |
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) DNA amplification: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?