Przejdź do
N7510
Nicardipine hydrochloride
≥98%, L-type voltage-dependent calcium channel blocker, powder
Synonim(y):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester hydrochloride, YC-93
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29N3O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
259-198-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nicardipine hydrochloride, powder, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
originator
EKR Therapeutics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
InChI key
AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Blocks L-type voltage-dependent calcium channels; antihypertensive.
Features and Benefits
This compound was developed by EKR Therapeutics. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1463224Y0001924Y0001917
description
powder, ≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, methanol: soluble, H2O: slightly soluble, 0.1 M NaOH: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicardipine hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)