Przejdź do
N7778
7-Nitroindazole
≥98%
Synonim(y):
7-NI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-934-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of nitric oxide synthase from mouse brain.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7313
description
≥98%
description
-
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)