Przejdź do
N7779
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Synonim(y):
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.23
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Application
Inhibitor of β-glucosidase.
Inhibitor of β-glucosidases with about the same spectrum as parent nojirimycin, but 3- to 4-fold lower activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1777D930508012
description
solid
description
≥98%
description
-
description
analytical standard
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
biological source
Streptomyces sp.
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)