Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł 1963,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N4O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-831-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8024554
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride, protease inhibitor and substrate
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
solubility
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N4O4.ClH/c15-14(16)17-10-3-1-9(2-4-10)13(19)22-12-7-5-11(6-8-12)18(20)21;/h1-8H,(H4,15,16,17);1H
InChI key
PKSBDZOBYIKNGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?