Przejdź do
N8501
5-Nitro-1,10-phenanthroline
≥97%, crystalline
Synonim(y):
Nitroferroin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-097-6
Beilstein/REAXYS Number:
196245
MDL number:
eCl@ss:
32150313
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
crystalline
color
yellow to orange
mp
202-204 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChI key
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Platinum chelates of a variety of 5-substituted phenanthrolines, including this compound, were tested for cytotoxicity against L1210 murine leukemia cells. Though all tested compounds had very similar DNA-binding affinities, they exhibited a wide range of cytotoxicity.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)