Przejdź do
N8638
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose
chitinase substrate; lysozyme substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl b-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, 4-Nitrophenyl beta-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, N-[2-[5-acetamido-6-[5-acetamido-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H44N4O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
748.69
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32020400
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, chitinase and lysozyme substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)Oc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C30H44N4O18/c1-11(38)31-19-23(42)22(41)16(8-35)48-29(19)51-27-18(10-37)50-30(21(25(27)44)33-13(3)40)52-26-17(9-36)49-28(20(24(26)43)32-12(2)39)47-15-6-4-14(5-7-15)34(45)46/h4-7,16-30,35-37,41-44H,8-10H2,1-3H3,(H,31,38)(H,32,39)(H,33,40)
InChI key
UWYYAJFSFHIFNY-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose is a substrate for hydrolytic activity of chitinase enzyme, with the release of chromogenic end product p-nitrophenol, measured at 405 nm.
Chitinase and lysozyme substrate
Application
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose has been used as a substrate for determining the endochitinase activity of a novel protein isolated from the yam (Dioscorea opposita Thunb.) (DOI), enzyme activity of recombinant chitinase CvChi45.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2144N6133M5639
description
chitinase and lysozyme substrate
description
≥93% (HPLC)
description
≥99% (TLC)
description
fluorogenic glycanase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 24.50-25.50 mg/mL
solubility
water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of this substrate in water? (4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose)
    1 answer
    1. The solubility of N8638 (4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose) in water was not tested in-house. Its solubility in DMSO is 9.80-10.20 mg/mL.