Przejdź do
N8757
Neohesperidin dihydrochalcone
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-((2-O-[6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl]-β-D-glucopyranosyl)oxy)-2,6-dihydroxyphenyl)-3-[3-hydroxy-4-methoxyphenyl]-1-propanone, NHDC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
243-978-6
MDL number:
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
sweetness
1500 × sucrose
impurities
<12% water
color
white to off-white
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc2O)cc1O
InChI
1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
ITVGXXMINPYUHD-CUVHLRMHSA-N
General description
Neohesperidin dihydrochalcone is an artificial sweetener.
Application
Neohesperidin dihydrochalcone has been used in a study to assess levels of nine high-intensity sweeteners in various foods. It can be used as a therapeutic agent on reactive oxygen species-related inflammatory disease.
Biochem/physiol Actions
Flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82289W381101N0399000
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥96%, FG
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96%
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neohesperidin dihydrochalcone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)