This product is a neat or pure liquid with a density of 1.19 g/mL. The calculated molarity is 5.7M. The molarity is determined using the formula below:
(density x volume x concentration )/(molecular weigh?)=molarity
1.19g/mlx1000x1/209.20g/mol= 5.7M
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1879729
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl butyrate, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
density
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-2-3-10(12)15-9-6-4-8(5-7-9)11(13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
DVDUMIQZEUTAGK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl butyrate is a substrate for esterase, and lipase enzyme. Hydrolysis of 4-nitrophenyl butyrate by these enzymes releases the chromophore, 4-nitrophenolate which is spectrophotometrically analysed at 415 nm.
Application
4-nitrophenyl butyrate has been used:
- as a substrate for esterase activity in monocyte-derived macrophage cell line in response to polyethylene
- as a substrate for mycobacterial phospholipase A and mycobacterial cutinase activity
- as a substrate to determine the effect of buffers and solvents on human carboxylesterase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 99% | description ≥98%, FCC, FG | description ≥98.5% (GC) |
| assay ≥98% | assay 99% | assay ≥98% | assay ≥98.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| density 1.19 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.873 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.009 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Good morning, I would like to know the concentration of the product N9876-1G, because in the container it says that there is 1 gram but the product is dissolved, so we do not know the concentration. Thank you