Przejdź do
O0766
ONO-RS-082
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2-(p-Amylcinnamoyl)amino-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.86
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
shelf life
Do not freeze
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1cc(c(cc1)C(=O)O)NC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)CCCCC
InChI
1S/C21H22ClNO3/c1-2-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)10-13-20(24)23-19-14-17(22)11-12-18(19)21(25)26/h6-14H,2-5H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-10+
InChI key
MDVFITMPFHDRBZ-JLHYYAGUSA-N
Biochem/physiol Actions
ONO-RS-082 is a reversible phospholipase A2 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)