Przejdź do
O2136
Oleamide
≥99% (TLC), powder, sleep-inducing brain lipid
Synonim(y):
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-103-9
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99%
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oleamide, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
Oleamide is a lipid or a brain fatty acid, that is found in the CSF (cerebrospinal fluid). It is originally obtained from the cerebrospinal fluid of cats, that are sleep-deprived.
Application
Oleamide has been used as a supplement in glucose and galactose media to prevent the rescue of galactose-induced Leigh syndrome (LS).
Biochem/physiol Actions
Oleamide has the ability to stimulate sleep. It possess several properties, like cannabinoid-like activity. Oleamide can also disable the communication, facilitated by gap junction between rat glial cells.
Sleep-inducing brain lipid, which allosterically modulates GABAA receptors and potentiates 5-HT7 serotonin receptor responses. Selective endogenous agonist of rat and human CB1 cannabinoid receptor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleamide
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)