Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H31NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.41
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5816747
eCl@ss:
32150312
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
mol wt
321.41 g/mol
color
white
CMC
58 mM (20-25°C)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
InChI key
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Application
N-Octanoyl-N-methylglucamine has been used in a study to assess disordered the N-terminus of PKA. It has also been used in a study to investigate the usefulness of sugar surfactants as solubilizing agents in parenteral formulations.
Non-ionic detergent used for the solubilization of proteins
Biochem/physiol Actions
Water soluble detergent with high solubilising power and non-denaturating properties. Readily removed by dialysis.; Does not interfere with the monitoring of proteins at 280 nm.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?