Przejdź do
O3756
Orange G
for NA electrophoresis
Synonim(y):
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.37
EC Number:
217-705-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
Colour Index Number:
16230
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
suitability
suitable for gel electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
General description
Orange G is an azo dye that is acidic in nature. It is widely used as a tracking dye for nucleic acid gel electrophoresis to track DNA front in agarose gels. Typically runs at 50bp in up to 2.5% agarose.
Application
Orange G has been used as a DNA gel loading dye.
Orange G is a tracking dye used in nucleic acid electrophoresis to track DNA front in agarose gels. Also used in SDS-capillary electrophoresis as a standard. Typically runs at 50bp in up to 2.5% agarose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
861286O7252
description
for NA electrophoresis
description
certified by the BSC, Dye content 80 %
description
certified by the BSC
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
-
suitability
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orange G
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)